Learn More
Solución estándar CombiCheck™ 10 para amonio, cloruro, COD, nitrato, fosfato, sulfato, WTW™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Descripción
- Estableciendo la correspondencia de la concentración con el kit de prueba
- No hay errores de cálculo
- Solución de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
La solución contiene | Ammonium, Chloride, COD, Nitrate, Phosphate, Sulfate |
Forma física | Líquido |
Concentración | Ammonium 4 mg/L, Chloride 25 mg/L, COD 80 mg/L, Nitrate 2.5 mg/L , Phosphate 0.8 mg/L, Sulfate 100 mg/L |
Color | Incolora |
pH | 5 |
Punto de ebullición | 100°C |
Solubilidad | Soluble en agua |
Cantidad | 100 mL |
Título del producto
Solución estándar CombiCheck™ 10 para amonio, cloruro, COD, nitrato, fosfato, sulfato, WTW™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido