Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de boca estrecha de LDPE de color
Suministre cantidades precisas y pequeñas de varios líquidos con estas frascos de lavado. Los frascos de lavado de boca estrecha de LDPE de color VILAB™ cuentan con un chorro de pulverización preciso y un flujo de retorno medio optimizado a través de la punta continua y finamente dibujada del tubo de pulverización.
Marca: VITLAB™ 132706
Descripción
- El tapón de ventilación (patente pendiente) prácticamente evita fugas, goteos o escapes de líquido del tubo de dispensación, lo que puede ocurrir debido a cambios de temperatura en el laboratorio
- Frascos de boca estrecha, hechos de LDPE
- Disponible en cuatro colores diferentes para facilitar la identificación
- Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
Especificaciones
500 ml | |
LDPE | |
Estrecha | |
Frasco lavador | |
Aireado |
Amarillo | |
Sí | |
180 mm | |
74 mm |