Learn More
Tenak™ Color Inserts for SlimTube™ Cryogenic Vials
Provide quick and easy sample identification. Tenak™ Color Inserts for SlimTube™ Cryogenic Vials fit snugly in the top of the SlimTube cap.
29.13€ - 98.10€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Viales criogénicos SlimTube |
---|---|
Forma | Redondo |
Código de producto | Marca | Color | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15605029
|
Tenak™
TE78400 |
Monocolor en rojo | 500 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15615029
|
Tenak™
TE78405 |
MonoColor en azul | 500 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15635029
|
Tenak™
TE78415 |
MonoColor en verde | 500 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15645029
|
Tenak™
TE78420 |
MonoColor en morado | 500 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15655029
|
Tenak™
TE78425 |
MonoColor en blanco | 500 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15625029
|
Tenak™
TE78410 |
MonoColor en amarillo | 500 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15695019
|
Tenak™
TE78365 |
Assorted DualColors: Purple/White, Yellow/Green, Red/Blue | 600 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Available in MonoColor (one color) or DualColor (two different colored sides)
- Packaged in bags of 100
- For use with SlimTube Cryogenic Vials
Especificaciones
Viales criogénicos SlimTube | |
Redondo |