Learn More
Tenak™ Color Inserts for SlimTube™ Cryogenic Vials
Provide quick and easy sample identification. Tenak™ Color Inserts for SlimTube™ Cryogenic Vials fit snugly in the top of the SlimTube cap.
Marca: Tenak™ TE78425
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- Disponible en modelo MonoColor (un color) o DualColor (dos lados de colores diferentes)
- Envasadas en bolsas de 100
- Para su uso con viales criogénicos SlimTube
Especificaciones
MonoColor en blanco | |
500 | |
Redondo |
Viales criogénicos SlimTube | |
5 bolsas de 100 |