Learn More
Shamrock™ Cinta de marcado multiuso codificada por colores
Se ofrecen en varios colores y tamaños para adaptarse a sus necesidades. La cinta de marcado multiuso con codificación cromática Shamrock™ ofrece varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: para pruebas, médicos o departamentos.
Marca: Shamrock™ ST-34-17
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Escala de temperatura de - 20 a + 121 °C
- Para autoclave, congelador, refrigerador y estufa
- Marcado universal con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
Especificaciones
Extraíble | |
Rollo | |
1 unidad | |
12 m |
Cartujo | |
Cinta de marcado multiuso codificada por colores | |
12,7 m x 19 mm | |
19 mm |
Título del producto
Shamrock™ Cinta de marcado multiuso codificada por colores > Color: cartujo, dimensiones (L x An): 12,7 m x 19 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido