Learn More
Solución tampón, pH 4,00, rojo, Reagecon™ Código de producto.: 11421974
Solución tampón, pH 4,00, rojo, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11421974 Tienda Reagecon Productos
500 ml, 500 ML
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. 11421974
Marca: Reagecon 10405CTT
Certificado por un método acreditado por la ISO 17025 y trazable al NIST. La solución tampón Reagecon™, pH 4,00, color rojo se prueba a 20 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente formulado para garantizar su estabilidad, está codificado por colores y tiene un formato de frasco de cuello doble.
Codificado por colores y emvasado para mayor comodidad
  • De color rojo para facilitar la identificación del valor de pH
  • Se suministra en un frasco de cuello doble con una cámara de calibración integrada
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Rojo
pH 4
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Tipo de solución Tampón de pH coloreado
Olor Característica
Envase Frasco de cuello doble con cámara de calibración integrada
Trazabilidad según el NIST Yes
Información de solubilidad Fully miscible in water
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote4C25D1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/06/2025 Código de producto10405CTT
Número de lote4C25C1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2025 Código de producto10405CTT
Número de lote4C24K1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2025 Código de producto10405CTT
Número de lote4C24G1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2024 Código de producto10405CTT
Número de lote4C24C2 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/07/2024 Código de producto10405CTT
Título del producto
Solución tampón, pH 4,00, rojo, Reagecon™ >