missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Colon Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin

Tissue Slides

Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-77892

Código de producto. 18604591

  • 368.00€ / paquete de 5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

5 Slides
Human
Store at 4°C.
Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Colon
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ Colon Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin > 5 Slides

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado