Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES está diseñado para la preparación rápida y cómoda de bibliotecas a partir de entradas de ADN genómico intacto de hasta 100 ng o amplicones ya preparados (>300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas dos horas para el flujo de trabajo de PCR-Free. Si es necesario, la mezcla maestra de amplificación de biblioteca Collibri con cebadores se puede comprar por separado. O bien consulte el kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri ES, diseñado para una preparación rápida y cómoda de bibliotecas con PCR desde una amplia gama de entradas (1-500 ng).
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES está diseñado para la preparación rápida y cómoda de bibliotecas a partir de entradas de ADN genómico intacto de hasta 100 ng o amplicones ya preparados (>300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas dos horas para el flujo de trabajo de PCR-Free. Si es necesario, la mezcla maestra de amplificación de biblioteca Collibri con cebadores se puede comprar por separado. O bien consulte el kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri ES, diseñado para una preparación rápida y cómoda de bibliotecas con PCR desde una amplia gama de entradas (1–500 ng).
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES:
• Incluye todos los componentes necesarios en un solo kit* para un uso rápido
• Está habilitado en los manipuladores de líquidos de miniaturización para reducir costes
• Proporciona información visual en proceso para facilitar la manipulación
•Es adecuado para la automatización convencional a fin de aumentar el rendimiento
* El kit consta de modificación enzimática, selección de tamaño/limpieza, y módulos con adaptador indexado, excepto el kit Core, que permite la combinación Collibri con los adaptadores indexados deseados.
El kit de preparación de la biblioteca de ADN Collibri PCR-Free ES contiene colorantes inertes que proporcionan información visual del progreso de la preparación: las mezclas de reacción cambian de color en respuesta a la adición de componentes críticos en cada paso. Además, el módulo de cizallamiento enzimático (ES) del kit genera un rendimiento consistentemente alto de la biblioteca, lo que es suficiente para la cuantificación y secuenciación de bibliotecas y múltiples ejecuciones en instrumentos Illumina.
Aplicaciones
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES se recomienda para:
• Secuenciación de genoma completo
• Resecuenciación
• Ensamblaje de novo
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | • Kit de preparación de ES ADN sin PCR Collibri, almacenar a -20 °C • Kit de limpieza de bibliotecas de ADN Collibri, almacenar a 4 °C • Índices de ADN UD Collibri, almacenar a -20 °C |
Descripción | El producto contiene los módulos A38577096, A39123196, A38584096 |
Formato | Kit |
Tipo de muestra | ADNg, ADNc |
Sequencing Type | Secuenciación del genoma y del ADN |
Para utilizar con (equipo) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq o iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 y 2000, NovaSeq 6000 |
Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de genoma completo, resecuenciación, ensamblaje de novo |
Incluye | A39096096; A39123196; A38584096 |
Bibliotecas | Biblioteca de fragmentos |
N.º de reacciones | 96 preparaciones |