Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems Código de producto.: 16504321
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Código de producto. 16504321
24 preparaciones, Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto C, 49-72), 24 reacciones
Click to view available options
N.º de reacciones:
24 preparaciones
96 preparaciones
Tipo de producto:
Kit básico de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices CD
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto A, 1-24)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto A-D, 1-96)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto B, 25-48)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto C, 49-72)
Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto D, 73-96)
Tamaño de la unidad:
24 reacciones
96 reacciones
Código de producto. 16504321
Marca: Invitrogen™ A43603024
Los kits de preparación de bibliotecas de ADN Invitrogen Collibri PCR-free ES están diseñados para la secuenciación de última generación (NGS) en sistemas Illumina. El kit admite aplicaciones de secuenciación de genoma completo (WGS) y es adecuado para todos los genomas.
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES está diseñado para la preparación rápida y cómoda de bibliotecas a partir de entradas de ADN genómico intacto de hasta 100 ng o amplicones ya preparados (>300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas dos horas para el flujo de trabajo de PCR-Free. Si es necesario, la mezcla maestra de amplificación de biblioteca Collibri con cebadores se puede comprar por separado. O bien consulte el kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri ES, diseñado para una preparación rápida y cómoda de bibliotecas con PCR desde una amplia gama de entradas (1-500 ng).
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES está diseñado para la preparación rápida y cómoda de bibliotecas a partir de entradas de ADN genómico intacto de hasta 100 ng o amplicones ya preparados (>300 bp) de cualquier especie. El protocolo de preparación de la biblioteca completa tarda unas dos horas para el flujo de trabajo de PCR-Free. Si es necesario, la mezcla maestra de amplificación de biblioteca Collibri con cebadores se puede comprar por separado. O bien consulte el kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri ES, diseñado para una preparación rápida y cómoda de bibliotecas con PCR desde una amplia gama de entradas (1–500 ng).
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES:
• Incluye todos los componentes necesarios en un solo kit* para un uso rápido
• Está habilitado en los manipuladores de líquidos de miniaturización para reducir costes
• Proporciona información visual en proceso para facilitar la manipulación
•Es adecuado para la automatización convencional a fin de aumentar el rendimiento
* El kit consta de modificación enzimática, selección de tamaño/limpieza, y módulos con adaptador indexado, excepto el kit Core, que permite la combinación Collibri con los adaptadores indexados deseados.
El kit de preparación de la biblioteca de ADN Collibri PCR-Free ES contiene colorantes inertes que proporcionan información visual del progreso de la preparación: las mezclas de reacción cambian de color en respuesta a la adición de componentes críticos en cada paso. Además, el módulo de cizallamiento enzimático (ES) del kit genera un rendimiento consistentemente alto de la biblioteca, lo que es suficiente para la cuantificación y secuenciación de bibliotecas y múltiples ejecuciones en instrumentos Illumina.
Aplicaciones
El kit de preparación de bibliotecas de ADN Collibri PCR-free ES se recomienda para:
Secuenciación de genoma completo
• Resecuenciación
• Ensamblaje de novo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Kit de preparación de ES ADN sin PCR Collibri, almacenar a -20 °C
• Kit de limpieza de bibliotecas de ADN Collibri, almacenar a 4 °C
• Índices de ADN UD Collibri, almacenar a -20 °C
Descripción El producto contiene los módulos A38575024, A43350024, A43190024
Formato Kit
Tipo de muestra ADN
Sequencing Type Secuenciación del genoma y del ADN
Para utilizar con (equipo) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq o iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 y 2000, NovaSeq 6000
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de genoma completo, resecuenciación, ensamblaje de novo
Bibliotecas Biblioteca de fragmentos
N.º de reacciones 24 preparaciones
Línea de productos Collibri™
Tipo de producto Kit de preparación de bibliotecas de ADN ES sin PCR, con índices UD (conjunto C, 49-72)
Cantidad 24 preparaciones
Condiciones de envío Hielo seco
Especie All
Paso del flujo de trabajo Generación de bibliotecas
Título del producto
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems >