Learn More
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette
The COBAS MIRA™ Multi-Curvette is a 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple curvette segement for the Cobas Mira™ analyzer.
Marca: KARTELL 0150000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple cuvette segments for the Cobas Mira™; analyzer.
- A high-tech production process and stringent quality control guarantee high reproducibility.
- Available in racks of 15 cuvette segments for devices with continuous throughput or in single segments.
Especificaciones
Multi-cuvette | |
Whole Blood, Plasma, Serum, Urine | |
15 Segments |
Título del producto
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette > 15 Curvette Segments
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido