Learn More
Estándares de color de cloruro de cobalto, Reagecon™ Código de producto.: 15209068
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Estándares de color de cloruro de cobalto, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 15209068 Tienda Reagecon Productos
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. 15209068
Marca: Reagecon USPCS103
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteEPRS23F1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/05/2025 Catalog NumberUSPCS103
Número de loteUSPCS1323C1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/06/2023 Catalog NumberUSPCS103
Número de loteEPRS21A1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2023 Catalog NumberUSPCS103
Número de loteUSPCS1323C1 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/06/2023 Catalog NumberUSPCS103
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • USP COLOUR STANDARD - COBALTOUS CHLORIDE CS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Estándares de color de cloruro de cobalto, Reagecon™ >