Learn More
Patrón de cobalto para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 10057143
compliance-icons compliance-icons
Patrón de cobalto para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10057143 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. 10057143
Marca: SPEX Certiprep CLCO22Y
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Co1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-48-4, 7732-18-5, 7732-18-5
Certificado de análisis Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Fórmula molecular Co
Número MDL MFCD00010935
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Co]
Nombre IUPAC cobalto
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:27638
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, cobalt
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Patrón de cobalto para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™ >