Learn More
Solución estándar de cobalto, para AAS, 1 mg/ml de Co en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10246490
Solución estándar de cobalto, para AAS, 1 mg/ml de Co en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10246490
Marca: Thermo Scientific Acros 195925000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 10141-05-6 | CoN2O6 | 182.941 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Co in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 10141-05-6, 7732-18-5
Forma física Solución
Fórmula molecular CoN2O6
Concentración 990 to 1010 μg/mL of Co(2+) in 2 to 5% HNO3
Número MDL MFCD00010935
Solubilidad Solubilidad en agua: miscible.
Clave InChI UFMZWBIQTDUYBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Co+2]
Nombre IUPAC cobalto(2+); dinitrato
Peso molecular (g/mol) 182.941
PubChem CID 25000
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:86209
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.93
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0473641 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/06/2025 Código de producto195925000,195921000
Número de loteA0446221 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto195925000,195921000
Número de loteA0471655 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto195925000,195921000
Número de loteA0446221 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/09/2022 Código de producto195925000,195921000
Número de loteA0442481 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/05/2022 Código de producto195925000,195921000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de cobalto, para AAS, 1 mg/ml de Co en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals >