Learn More
Cobalt Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
pH | 1 |
Cantidad | 100 mL |
Título del producto
Cobalt Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido