Learn More
Estándar de cobalto, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
67.05€ - 135.00€
CAS | 7440-48-4, 7732-18-5, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Co |
Peso molecular (g/mol) | 58.93 |
Número MDL | MFCD00010935 |
Clave InChI | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
Nombre IUPAC | cobalto |
SMILES | [Co] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11408679
|
SPEX Certiprep
PLCO2-2Y |
125 ml | Frasco de LDPE lixiviación triple |
67.05€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10601373
|
SPEX Certiprep
PLCO2-2T |
250 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
105.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10416922
|
SPEX Certiprep
PLCO2-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
135.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Co | 1000 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7440-48-4, 7732-18-5, 7732-18-5 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Co | |
MFCD00010935 | |
104730 | |
cobalto |
Especificaciones
Cobalt Standard | |
El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 30 elementos a nivel de ppmm. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Co | |
AA, ICP | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
[Co] | |
2% HNO3 | |
104730 | |
Assurance |
7440-48-4, 7732-18-5, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00010935 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
cobalto | |
58.93 | |
CHEBI:27638 |
Seguridad y manipulación
Causa irritación cutánea y ocular grave
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Product intended for laboratory use only