Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10484525
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10484525 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
2.5 kg, Frasco de plástico, 2.50 Kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. 10484525
Marca: Thermo Scientific Acros 219210025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
Nombre IUPAC cobalto(2+);dinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 55.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Marrón a rojo
Forma física Polvo cristalino o esquirlas
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Co(NO3)2·6H2O
Índice Merck 15, 2428
Información de solubilidad Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.02
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.88
Densidad 1.8800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >