Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, 97,7 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11361109
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, 97,7 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361109
5 kg
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 11361109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011341.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
Cobalt(II) nitrate hexahydrate is used in the preparation of metallic cobalt and cobalt based dyes and pigments. It is a precursor for the preparation of catalyst for use in certain organic reactions. It finds use in catalysis, vitamin preparations, and porcelain decoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 55°C to 56°C
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 kg
Número UN UN1477
Índice Merck 14,2444
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.04 (182.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≤97.7%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.52
Densidad 1.87 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU16I025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2022 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Número de loteY16H016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Número de loteY16H015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Número de loteU24H014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Número de lote10208687 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt(II) nitrate,hexahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, 97,7 % mín., Thermo Scientific Chemicals >