Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, 97,7 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11341109
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, 97,7 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341109
250 g, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
Código de producto. 11341109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011341.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
Cobalt(II) nitrate hexahydrate is used in the preparation of metallic cobalt and cobalt based dyes and pigments. It is a precursor for the preparation of catalyst for use in certain organic reactions. It finds use in catalysis, vitamin preparations, and porcelain decoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 55°C to 56°C
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Número UN UN1477
Índice Merck 14,2444
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.04 (182.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≤97.7%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.52
Densidad 1.87 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU16I025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2022 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Número de loteY16H016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Número de loteY16H015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Número de loteU24H014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
Número de lote10208687 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number011341.30,011341.A1,011341.14,011341.A7
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, 97,7 % mín., Thermo Scientific Chemicals >