Learn More
Heidolph™ Matraz receptor recubierto
Para su uso con rotavapores
Marca: Heidolph™ 514-82000-02
                                Este artículo no se puede devolver.
                                Vea la política de devoluciones
                Descripción
- Con S 35/20
 - Con revestimiento de plástico transparente
            Especificaciones
| Transparente | |
| Matraz receptor | |
| Plástico transparente | |
| 250 mL | 
| Vidrio | |
| Rotavapores | |
| 35/20 | 
Título del producto
			Heidolph™ Matraz receptor recubierto > Capacidad: 250 ml; con revestimiento
            ¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido