Learn More
Heidolph™ Matraz receptor recubierto
Código de producto. p-7227974 Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10351442
Marca: Heidolph™ 5148100002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con rotavapores
  • Con S 35/20
  • Con revestimiento de plástico transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Tipo Matraz receptor
Para utilizar con (equipo) Rotavapores
Material (recubrimiento) Plástico transparente
Centro de número de junta cónica estándar 35/20
Volumen (métrico) 100 mL