Learn More
Fisherbrand™ CO2 Backup Systems for Isotemp Chest Ultra-Low Temperature Freezers Código de producto.: 17868010
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ CO2 Backup Systems for Isotemp Chest Ultra-Low Temperature Freezers
Código de producto. p-7227920 Tienda Fisherbrand Productos
Ultracongelador horizontal Isotemp de 85 l (3 pies cúbicos), cada uno
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos)
Ultracongelador horizontal Isotemp de 85 l (3 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17868010
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Garantice una seguridad óptima para muestras críticas mediante sistemas de reserva de CO2 Fisherbrand™ Isotemp para ultracongeladores.
  • Mantiene la temperatura en -67 °C con CO2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Instalada en fábrica
Intervalo de temperatura de -67 °C
Para utilizar con (equipo) Ultracongelador horizontal Isotemp de 85 l (3 pies cúbicos)
Título del producto
Fisherbrand™ CO2 Backup Systems for Isotemp Chest Ultra-Low Temperature Freezers >