Learn More
Thermo Scientific™ Absorbente de CO2 + filtro estéril, 0,2 μm
Aumente la vida útil del cartucho del sistema de purificación de agua al evitar que penetre CO2 en el depósito de agua gracias a la combinación de absorbente de CO2 + filtro estéril Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 06.5002
337.98 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11337071
  • 355.77€ / cada uno
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
Aumente la vida útil del cartucho del sistema de purificación de agua al evitar que penetre CO2 en el depósito de agua gracias a la combinación de absorbente de CO2 + filtro estéril Thermo Scientific™.
Utilice este elemento con los siguientes sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™:
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ RO
  • Pacific™ TII
  • Smart2Pure™ (solo sistema 12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Absorbente de CO2 + filtro estéril, 0,2 µm
LabTower EDI, Pacific TII, Smart2Pure, Pacific RO
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidad
    Promo Code: 24140
    Expires2025-08-24
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24156
    Expires2025-06-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/05/2025 y el 30/06/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Thermo Scientific™ Absorbente de CO2 + filtro estéril, 0,2 μm > Absorbente de CO2 + filtro estéril, 0,2 μm