Learn More
Memmert™ Abrazadera de matraz de 100 mL
Abrazadera de matraz de 100 mL (12 máximo matraz)
Marca: Memmert™ WTB50B02692
23.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Para número máx. de matraces, ver boceto previa solicitud
Especificaciones
WTB50 | |
Pinza para matraz de 100 ml |
Título del producto
Memmert™ Abrazadera de matraz de 100 mL > WTB50
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido