Learn More
Memmert™ Abrazadera de matraz de 100 mL
Abrazadera de matraz de 100 mL (12 máximo matraz)
Marca:  Memmert™ WTB35B02692
23.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17160365
  • 25.65€ / cada uno
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Descripción
Descripción
  • Accesorio
  • Para número máx. de matraces, ver boceto previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
WTB35
Pinza para matraz de 100 ml
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Abrazadera de matraz de 100 mL > WTB35