Learn More
Fisherbrand™ Frascos para pastillas redondos transparentes tipo Boston con tapón fenólico negro de PolyCone
Proporcionan la máxima visibilidad del contenido.
343.00€ - 529.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Color del tapón | Negro |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16134907
![]() |
Fisherbrand™
FB02911993 |
30 ml |
529.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16104917
![]() |
Fisherbrand™
FB02912308 |
60 ml |
343.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Cuenta con un diseño que ahorra espacio para mesas de trabajo con espacio de almacenamiento limitado. Los frascos de boca ancha son ideales para mezclar, almacenar y tomar muestras
Especificaciones
Transparente | |
20 mm | |
Negro | |
Sí | |
Frasco de pastillas cuadrado | |
Fenólico |
29 mm | |
Vidrio (tipo 3) | |
33-400 | |
Ancha | |
Cono de polietileno | |
33-400 mm |