Learn More
Labconco™ Cámaras de secado transparentes para liofilizadores FreeZone™
La cámara transparente permite la visualización del contenido en la liofilización a granel.
Marca:  Labconco™ 7318700
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15787807
  • 3305.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Descripción
La cámara transparente permite la visualización del contenido en la liofilización a granel.
  • La cámara acrílica de 304,8 mm (12 pulgadas) de diámetro se ajusta a todos los liofilizadores FreeZone™
  • Permite la visualización del contenido en la liofilización a granel
  • Admite estantes de productos (5 estantes) 7317200
  • Incluye tapa acrílica transparente con junta, válvula de liberación de vacío y un paso para cables eléctricos
  • Se pueden instalar condensadores de 257,05 mm (10,12 pulgadas) o 355,6 mm (14 pulgadas) de diámetro
  • Abertura de 203,2 mm (8 pulgadas) de diámetro al colector en la parte inferior de la cámara
Especificaciones
Especificaciones
Estufa de secado
Transparente
Tall
13,6 in
20 lb
5
Acrílico
Liofilizadores FreeZone™
24,6 in
17 lb
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Labconco™ Cámaras de secado transparentes para liofilizadores FreeZone™ > Alta; 624,84 mm (24,6 pulgadas) de alto