Learn More
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498)
Para impresoras BMP71. Los marcadores de bloques de terminales Brady (B-498) están fabricados con tela de vinilo reposicionable.
Marca: Brady™ 104296
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Con reconocimiento UL | |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Marcadores de bloques de terminales (B-498) | |
Impresora BMP™71 | |
1 unidad | |
0,0073 in | |
300 ft | |
0,375 in |
Series de cinta sugeridas: R6200; R4300; R6000 | |
Blanco | |
Tela de vinilo (B-498) | |
Etiquetado de códigos de barras, marcado de cables y alambres, ID de placas de circuitos - Orificio pasante (superior), ID de componentes y equipos, ID general e industrial, marcadores de bloque de terminales | |
1 | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,185 mm | |
91,4 m | |
9,5 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ CleanLift™ Terminal Block Markers (B-498) > Anchura: 9,5mm (0,375 in)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction