Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza para plásticos
Pruebe y valide su régimen de limpieza con esta gama de cupones de validación de limpieza para diversos plásticos.
Marca:  Sampling Systems™ 8644PVC-50
Detalles adicionales : Peso : 0.00720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15869551
  • 32.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pruebas disponibles para HDPE, nailon, PP, PTFE y PVC
  • Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
Cupón de limpieza
50 x 50 mm
Prueba y validación del régimen de limpieza
PVC