Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza para plásticos
Código de producto. p-7146959 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Nailon
PVC
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Dimensiones (L x An) unitSize
15809551 Polietileno de alta densidad (HPDE) 50 x 50 mm cada uno
15899541 Polietileno de alta densidad (HPDE) 100 x 100 mm cada uno
15829551 Nailon 50 x 50 mm cada uno
15819551 Nailon 100 x 100 mm cada uno
15849551 Polipropileno 50 x 50 mm cada uno
15839551 Polipropileno 100 x 100 mm cada uno
15869551 PVC 50 x 50 mm cada uno
15859551 PVC 100 x 100 mm cada uno
15869561 Politetrafluoroetileno (PTFE) 50 x 50 mm cada uno
15859561 Politetrafluoroetileno (PTFE) 100 x 100 mm cada uno
10 options
Código de producto. 15809551
Marca: Sampling Systems™ 8644H50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pruebe y valide su régimen de limpieza con esta gama de cupones de validación de limpieza para diversos plásticos.
  • Pruebas disponibles para HDPE, nailon, PP, PTFE y PVC
  • Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Especificaciones
Tipo de producto Cupón de limpieza
Dimensiones (L x An) 50 x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Prueba y validación del régimen de limpieza
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)