Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza para plásticos
Pruebe y valide su régimen de limpieza con esta gama de cupones de validación de limpieza para diversos plásticos.
Brand: Sampling Systems™ 8644PVC-100
Additional Details : Peso : 0.02420kg
Description
- Pruebas disponibles para HDPE, nailon, PP, PTFE y PVC
- Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Specifications
Cupón de limpieza | |
100 x 100 mm | |
Prueba y validación del régimen de limpieza | |
PVC |