Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Floor Pad
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
Marca:  Scotch-Brite™ 7100148014
Detalles adicionales : Peso : 0.24800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17198760
  • 252.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 21-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Limpia y abrillanta en el mismo paso, utilizando solo un fregador de baja velocidad.
  • Ahorre costes y mano de obra al reducir o eliminar la necesidad de bruñido.
  • Eliminan las marcas negras 3 veces más rápido que las almohadillas de limpieza tradicionales.
  • Las almohadillas de doble cara duran más que las almohadillas de limpieza tradicionales.
  • Eficaces en la mayoría de suelos duros con y sin revestimiento, lo que incluye VCT, vinilo, caucho, mármol, piedra, terrazo, granito y hormigón, solo con agua o un limpiador neutro
Especificaciones
Especificaciones
Marrón
Limpieza y pulido de suelos
Redondo
Suelos de hormigón, granito, suelos industriales, linóleo, mármol, gres, terrazo, VCT y vinilo
Almohadillas de limpieza
480 mm