missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/7300R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24134PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Claudin-18.2 | |
Monoclonal | |
PerCP | |
claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J | |
Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
51208 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
CLDN18.2/7300R | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/7300R), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, PerCP
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido