Learn More
Zwiebel™ Juego de pesas de clase M1
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de clase M1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
Marca:  Zwiebel™ PBI56835
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11860932
  • 176.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Descripción
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M2.
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
1 a 50 g
Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Zwiebel™ Juego de pesas de clase M1 > Masa: De 1 a 50 g