Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1 con certificado
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de caja de clase M1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M₂.
Marca: Zwiebel™ PBI23117
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
± 1,2 mg | |
Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1 con certificado > Masa: 2 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido