Learn More
BRAND™ Pipeta graduada clase B SILBERBRAND ETERNA
La pipeta graduada de clase B SILBERBRAND ETERNA está fabricado con AR-GLAS™ con graduaciones en ámbar.
Marca:  BRAND™ 27007
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15693947
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Yes
B
AR-GLAS
Ámbar
2 mL
DIN EN ISO 835
To Deliver (TD, Ex.)
Sí
0.02 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Pipeta graduada clase B SILBERBRAND ETERNA > Volumen: 2 ml