Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de SAN de clase B
Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas de medición de perfil alto de SAN de clase B VITLAB™ incluyen escala en relieve fácil de leer y marcas anulares en los puntos de escala principales. La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad.
Marca: VITLAB™ 64391
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Probeta graduada transparente
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Redondo | |
Probeta de medición graduada | |
Hexagonal | |
192 mm | |
51 mm | |
Industria alimentaria y medición de volumen | |
5 ml | |
60 °C |
±5 ml | |
Clase B | |
B | |
SAN | |
250 ml | |
Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala | |
± 5 ml |