Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de SAN de clase B
Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas de medición de perfil alto de SAN de clase B VITLAB™ incluyen escala en relieve fácil de leer y marcas anulares en los puntos de escala principales. La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad.
4.25€ - 88.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clase B |
---|---|
Class | B |
Forma | Redondo |
Material | SAN |
Báscula | Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10584533
|
VITLAB™
64591 |
1000 ml |
88.30€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10126932
|
VITLAB™
64491 |
500 ml |
66.80€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10586544
|
VITLAB™
64091 |
25 ml |
42.75€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10644463
|
VITLAB™
64391 |
250 ml |
49.20€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10556634
|
VITLAB™
64191 |
50 ml |
55.35€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10596984
|
VITLAB™
64291 |
100 ml |
63.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10196280
|
VITLAB™
64391 |
250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10508442
|
VITLAB™
64291 |
100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Crystal clear graduated cylinder
- Calibrated (In)
- Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
- Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
Especificaciones
Clase B | |
Redondo | |
Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala |
B | |
SAN |