Learn More
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Estructura de polipropileno de alta claridad. La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
Marca: BRAND™ 36062
20.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción de polipropileno de alta claridad
- Incluye tapón de polipropileno
- Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- La exposición a temperaturas de hasta 60 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Altura = Altura sin tapón
Especificaciones
Para contener (TC, pulg) | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
±0,8 ml | |
Hasta 60 °C | |
Autoclavable | |
Tapón |
DIN EN ISO 1042 | |
1000 ml | |
298 mm | |
1 | |
±0,8 ml | |
B | |
NS 24/29 |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Tamaño : 1.3 MB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Tamaño : 896.8 kB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
Tamaño : 3.6 MB
Título del producto
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B > Capacidad: 1000 ml; altura: 298 mm; límite de error: ±0,8 ml; tolerancia: ±0.8mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido