Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con boquilla Código de producto.: 11706692
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con boquilla
Código de producto. 11706692
25 ml, 2 PCS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 11706692
Marca: Hirschmann™ 2400170
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y perfil bajo se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Marrón
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 125 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 25 ml
Graduaciones 1 ml
Límite de error 0,5
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con boquilla >