Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase A con graduación de tinción ámbar, USP
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica de acuerdo con las normas USP para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de clase A Hirschmann™ con graduación en tinción ámbar se han fabricado con cristal transparente AR™.
Marca: Hirschmann™ 134015727
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a USP
- Una marca
- Con identificación de lote con fecha
Especificaciones
A | |
Sí | |
6/paq. | |
7 ml | |
Pipeta de medición |
Vidrio sodocálcico | |
Marrón | |
0,01 mL | |
419 mm |
Título del producto
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase A con graduación de tinción ámbar, USP > Capacidad: 7 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido