Learn More
Afora™ Pipeta de clase A con dos asas
Una pipeta de clase A Afora™, utilizada para transferir soluciones líquidas, también mide cantidades de reactivos auxiliares durante la valoración.
Marca:  Afora™ A6012
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12079312
  • 24.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • volumétrico
  • Graduados
  • Volumen único
  • Medir el volumen predefinido de solución
Especificaciones
Especificaciones
A
1/pack
Pipeta
Sí
10 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Afora™ Pipeta de clase A con dos asas > Capacidad: 10 ml