missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Pipeta de clase A con dos asas
Una pipeta de clase A Afora™, utilizada para transferir soluciones líquidas, también mide cantidades de reactivos auxiliares durante la valoración.
Marca: Afora™ A6011/8
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- volumétrico
- Graduados
- Volumen único
- Medir el volumen predefinido de solución
Especificaciones
A | |
1/pack | |
Pipeta |
Sí | |
8 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Afora™ Pipeta de clase A con dos asas > Capacidad: 8mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido