Learn More
Afora™ Pipeta graduada de clase A
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Pipeta Aforada clase A
• Vidrio borosilicatado
• Pipeta de clase A derrame total
• Vidrio borosilicatado
• Pipeta de clase A derrame total
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | A |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 2 ml |
| Cantidad | 1/pack |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Tipo | Pipeta de clase A. |