Learn More
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Amber volumetric flask with glass stopper and USP certificate.
Marca:  BRAND™ DAKKS/37465
105.14 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17863995
  • 144.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Descripción
  • Borosilicate 3.3
  • To DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes USP certificate, single, single batch, or batch delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
To Contain
50 mL
Autoclavable
Sí
No estéril
USP Batch
Borosilicate Glass (3.3)
Reusable
Narrow
Plano
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper > Volumetric Flask, 50 mL, USP Batch Certificate