Learn More
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Amber volumetric flask with glass stopper and USP certificate.
Marca: BRAND™ 237469
110.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Borosilicate 3.3
- To DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes USP certificate, single, single batch, or batch delivery
Especificaciones
To Contain | |
250 mL | |
Autoclavable | |
Sí | |
No estéril |
USP Single Batch | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Reusable | |
Narrow | |
Plano |
Título del producto
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper > Volumetric Flask, 250 mL, USP Single Batch Certificate
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido