Learn More
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Amber volumetric flask with glass stopper and USP certificate.
Marca:  BRAND™ 237465
83.42 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16367997
  • 85.55€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Descripción
  • Borosilicate 3.3
  • To DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes USP certificate, single, single batch, or batch delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
To Contain
50 mL
Autoclavable
Sí
No estéril
USP Single Batch
Borosilicate Glass (3.3)
Reusable
Narrow
Plano
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper > Volumetric Flask, 50 mL, USP Single Batch Certificate