Learn More
Afora™ Pipeta de marca 1 clase A
Código de producto. 12074608
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
15 ml
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12074608
Marca: Afora™ A6007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Fabricadas en vidrio AR
  • Se suministran con certificado de calidad, con referencia al nº de lote de fabricación
  • Cumplen la norma UNE-EN-ISO 648
  • Aforo y marca grabados en pintura ámbar imborrable
  • Posibilidad de suministrarse con certificado de calibración emitido según la norma UNE-EN-ISO 17025 (acreditación ENAC). Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Pipeta Aforada clase A
• Vidrio borosilicatado
• Pipeta de clase A derrame total
Especificaciones
Clase A
Cantidad 1/pack
Volumen (métrico) 100 ml
Tipo Pipeta de clase A.