Learn More
Solución de citrato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Marca: Fisher Chemical A 015 500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Citrate | |
Líquido | |
1 g/L | |
H2O |
Frasco | |
C6H5O73- | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica | |
500 mL |
Título del producto
Solución de citrato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido