Learn More
Solución de citrato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12932115
Solución de citrato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12932115 Tienda Fisher Chemical Productos
250 mL, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12932115
Marca: Fisher Chemical A 015 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene H2O
Concentración 1 g/L
Cantidad 250 mL
Título del producto
Solución de citrato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ >