Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 3,5
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
80.95€ - 138.00€
CAS 6132-04-3
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15454239
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J61690.AK
250mL
80.95€
250 ml
15464239
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J61690.AP
500mL
138.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Citrate, is used as an anticoagulant and also used as a biological buffer. It is often used to prepare sodium citrate buffer for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links, thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity and as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato se utiliza como anticoagulante y también como tampón biológico. A menudo se utiliza para preparar tampones de citrato de sodio para la recuperación de antígenos de muestras de tejido. La solución de citrato se ha diseñado para romper los entrecruzamientos de proteínas y, por lo tanto, desenmascara antígenos y epítopos en cortes de tejido fijados en formol e incluidos en parafina, lo que mejora la intensidad de tinción de los anticuerpos. El citrato tiene actividad anticoagulante y, como quelante de calcio, forma complejos que interrumpen la tendencia de la sangre a coagularse.
Solubilidad
Soluble en agua (29,4 g/l) a 20 °C. Insoluble en etanol.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
6132-04-3
Especificaciones
Incolora
294,10
6132-04-3
Manténgase en frío
Solución de tampón de 0,5 m
3,5
Inodoro
Líquido
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 3,5